Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Chicken Polyclonal Antibody (DyLight® 488)

Fournisseur: US Biological
I1903-89A3
USBII1903-89A3EA 280 EUR InStock
USBII1903-89A3
Anti-IgG Chicken Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20-1:5000

Type: Primary
Antigen: IgG (IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité