Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Rhodamine))
Fournisseur: US Biological
I1903-89Y6
USBII1903-89Y6EA 273 EUR InStock
USBII1903-89Y6
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Rhodamine))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG (IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Rhodamine)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité