Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: US Biological
I1904-46T7
USBII1904-46T7EA 339 EUR InStock
USBII1904-46T7
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG (IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité