Anti-IgG, Fc Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
I1904-46X2
USBII1904-46X2EA 439 EUR InStock
USBII1904-46X2
Anti-IgG, Fc Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG, Fc
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité