Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody ATTO 488
Fournisseur: US Biological
I1904-71B
USBII1904-71BEA 444 EUR InStock
USBII1904-71B
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody ATTO 488
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG (IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: ATTO 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité