Anti-IKK alpha, beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
I3000-11A
USBII3000-11AEA 380 EUR InStock
USBII3000-11A
Anti-IKK alpha, beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:4000; Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: IKK alpha, beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité