Anti-Immunoglobulin-Like Transcript 2 Mouse Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 7H15]
Fournisseur: US Biological
I7502-70A
USBII7502-70AEA 614 EUR InStock
USBII7502-70A
Anti-Immunoglobulin-Like Transcript 2 Mouse Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 7H15]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Immunoglobulin-Like Transcript 2
Clonality: monoclonal
Clone: 7H15
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité