Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Indoleamine 2,3-Dioxygenase Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
I7545-01A
USBII7545-01AEA 878 EUR InStock
USBII7545-01A
Anti-Indoleamine 2,3-Dioxygenase Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:50; Immunofluorescence: 1:50; Flow Cytometry: 1:50

Type: Primary
Antigen: Indoleamine 2,3-Dioxygenase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité