Anti-Influenza B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J123]
Fournisseur: US Biological
I7651-16D
USBII7651-16DEA 513 EUR InStock
USBII7651-16D
Anti-Influenza B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J123]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Influenza B
Clonality: monoclonal
Clone: 8J123
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 µg 500 µG USBII7651-16D
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité