Anti-INS Guinea pig Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
I7656-17
USBII7656-17EA 633 EUR InStock
USBII7656-17
Anti-INS Guinea pig Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:400-1:800
Type: Primary
Antigen: INS (insulin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Guinea pig
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité