Anti-Insulin-like 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Fournisseur: US Biological
I7660-85K2
USBII7660-85K2EA 1160 EUR InStock
USBII7660-85K2
Anti-Insulin-like 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Insulin-like 3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité