Anti-IRS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10g79]
Fournisseur: US Biological
I7661-27F
USBII7661-27FEA 491 EUR InStock
USBII7661-27F
Anti-IRS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10g79]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: IRS1 (insulin receptor substrate 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 10g79
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité