Anti-Integrin beta-like 1 with EGF-like Repeat Domains Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
I7661-49A-BIOT
USBII7661-49A-BIOTEA 884 EUR InStock
USBII7661-49A-BIOT
Anti-Integrin beta-like 1 with EGF-like Repeat Domains Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Integrin beta-like 1 with EGF-like Repeat Domains
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité