Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6D56]
Fournisseur: US Biological
I7661-66R1
USBII7661-66R1EA 577 EUR InStock
USBII7661-66R1
Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6D56]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 6D56
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité