Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D307]
Fournisseur: US Biological
I7661-68L
USBII7661-68LEA 979 EUR InStock
USBII7661-68L
Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D307]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50-1:100; ELISA: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 10D307
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité