Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7H148]
Fournisseur: US Biological
I7662-15Y2
USBII7662-15Y2EA 554 EUR InStock
USBII7662-15Y2
Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7H148]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 7H148
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité