Anti-Interferon gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
I7662-16N6
USBII7662-16N6EA 575 EUR InStock
USBII7662-16N6
Anti-Interferon gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité