Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A569]
Fournisseur: US Biological
I7662-16S
USBII7662-16SEA 565 EUR InStock
USBII7662-16S
Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A569]
Anticorps
Recommended dilution: Immunohistology: 1:10
Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 6A569
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité