Anti-Interferon gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H136]
Fournisseur: US Biological
I7662-17Q2
USBII7662-17Q2EA 1060 EUR InStock
USBII7662-17Q2
Anti-Interferon gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H136]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 2-8?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 9H136
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité