Anti-Interferon Stimulating Gene 15 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
I7662-94
USBII7662-94EA 910 EUR InStock
USBII7662-94
Anti-Interferon Stimulating Gene 15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000-1:10000; Western Blot: 1:200-1:1000
Type: Primary
Antigen: Interferon Stimulating Gene 15
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité