Anti-IL1A Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
I7663-03M
USBII7663-03MEA 633 EUR InStock
USBII7663-03M
Anti-IL1A Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 1:400
Type: Primary
Antigen: IL1A (interleukin 1, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité