Anti-Interleukin 1 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A420]
Fournisseur: US Biological
I7663-08B-500
USBII7663-08B-500EA 1290 EUR InStock
USBII7663-08B-500
Anti-Interleukin 1 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A420]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin 1 beta
Clonality: monoclonal
Clone: 6A420
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité