Anti-Interleukin 1 Receptor Type I Hamster Monoclonal Antibody [clone: JAMA-147]
Fournisseur: US Biological
I7663-25D1
USBII7663-25D1EA 481 EUR InStock
USBII7663-25D1
Anti-Interleukin 1 Receptor Type I Hamster Monoclonal Antibody [clone: JAMA-147]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:25-1:100;
Type: Primary
Antigen: Interleukin 1 Receptor Type I
Clonality: monoclonal
Clone: JAMA-147
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité