Anti-Interleukin-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L377]
Fournisseur: US Biological
I7663-25G3
USBII7663-25G3EA 760 EUR InStock
USBII7663-25G3
Anti-Interleukin-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L377]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 5 ?g/ml; Immunochemistry: 10-100 ?g/mlRadio Immunoassay: 20-30ng/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin-1
Clonality: monoclonal
Clone: 9L377
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité