Anti-Interleukin 1 Receptor Type II Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 9L836]
Fournisseur: US Biological
I7663-25H2
USBII7663-25H2EA 776 EUR InStock
USBII7663-25H2
Anti-Interleukin 1 Receptor Type II Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 9L836]
Anticorps
Do not freeze! Light sensitive
Type: Primary
Antigen: Interleukin 1 Receptor Type II
Clonality: monoclonal
Clone: 9L836
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité