Anti-Interleukin 1 Receptor Type II Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
I7663-25H4
USBII7663-25H4EA 460 EUR InStock
USBII7663-25H4
Anti-Interleukin 1 Receptor Type II Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000
Type: Primary
Antigen: Interleukin 1 Receptor Type II
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité