Anti-Interleukin 33 Propeptide Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H138]
Fournisseur: US Biological
I7663-97F
USBII7663-97FEA 802 EUR InStock
USBII7663-97F
Anti-Interleukin 33 Propeptide Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H138]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 ?g/ml; Western Blot: 2?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin 33 Propeptide
Clonality: monoclonal
Clone: 9H138
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité