Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IL4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3H2534]

Fournisseur: US Biological
I8426-33C
USBII8426-33CEA 738 EUR InStock
USBII8426-33C
Anti-IL4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3H2534]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10-1:50; Western Blot: 1:500-1:1000

Type: Primary
Antigen: IL4 (interleukin 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 3H2534
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité