Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL4R Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2405]

Fournisseur: US Biological
I8426-70D
USBII8426-70DEA 601 EUR InStock
USBII8426-70D
Anti-IL4R Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2405]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:500- 1:2000; Flow Cytometry: 1:20-1:80; Immunochemistry: 1:40-1:125; Western Blot: 1:250-1:1000

Type: Primary
Antigen: IL4R (interleukin 4 receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2405
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité