Anti-Interleukin 5 Mouse Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 8H215]
Fournisseur: US Biological
I8427-03F
USBII8427-03FEA 511 EUR InStock
USBII8427-03F
Anti-Interleukin 5 Mouse Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 8H215]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin 5
Clonality: monoclonal
Clone: 8H215
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité