Anti-Interleukin 12, p40/p70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5J66]
Fournisseur: US Biological
I8434-02P
USBII8434-02PEA 558 EUR InStock
USBII8434-02P
Anti-Interleukin 12, p40/p70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5J66]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.4-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin 12, p40/p70
Clonality: monoclonal
Clone: 5J66
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité