Anti-Interleukin 12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2368]
Fournisseur: US Biological
I8434-06D
USBII8434-06DEA 1220 EUR InStock
USBII8434-06D
Anti-Interleukin 12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2368]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:1000; ELISA: 1:100-1:1000; Functional Assays: 1:100
Type: Primary
Antigen: Interleukin 12
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2368
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Bovine, Human, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité