Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL12RB2 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 9H142]

Fournisseur: US Biological
I8434-50C
USBII8434-50CEA 802 EUR InStock
USBII8434-50C
Anti-IL12RB2 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 9H142]
Anticorps
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: IL12RB2 (interleukin 12 receptor, beta 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 9H142
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité