Anti-IL17RC Goat Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Fournisseur: US Biological
I8439-20W
USBII8439-20WEA 511 EUR InStock
USBII8439-20W
Anti-IL17RC Goat Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL17RC (interleukin 17 receptor C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité