Anti-Interleukin 17 Receptor Goat Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Fournisseur: US Biological
I8439-35F
USBII8439-35FEA 525 EUR InStock
USBII8439-35F
Anti-Interleukin 17 Receptor Goat Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin 17 Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité