Anti-Interleukin 18 Receptor alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H2455]
Fournisseur: US Biological
I8439-95B
USBII8439-95BEA 561 EUR InStock
USBII8439-95B
Anti-Interleukin 18 Receptor alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H2455]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin 18 Receptor alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 3H2455
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité