L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Insect cell media, powdered, IPL41
Fournisseur: US Biological
I8450-50
USBII8450-50EA 506 EUR InStock
USBII8450-50
Insect cell media, powdered, IPL41
Milieux de culture cellulaire
IPL-41 (USDA Insect Pathology Laboratory) for the large scale propagation of cells from the armyworm, Spodoptera frugiperda. IPL-41 is primarily used for the growth and maintenance of cell lines derived from lepidopterans and the propagation of viruses in these cell lines.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité