Anti-JAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
J0900-20B1
USBIJ0900-20B1EA 924 EUR InStock
USBIJ0900-20B1
Anti-JAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:1:1000
Type: Primary
Antigen: JAK1 (Janus kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité