Anti-JAK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
J0902-06
USBIJ0902-06EA 542 EUR InStock
USBIJ0902-06
Anti-JAK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: JAK3 (Janus kinase 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité