Anti-JAK3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10g85]
Fournisseur: US Biological
J0902-06J
USBIJ0902-06JEA 742 EUR InStock
USBIJ0902-06J
Anti-JAK3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10g85]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: JAK3 (Janus kinase 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 10g85
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité