Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7i29]

Fournisseur: US Biological
J2475-01E
USBIJ2475-01EEA 514 EUR InStock
USBIJ2475-01E
Anti-MAPK8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7i29]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50; Flow Cytometry: 1:50; Immunochemistry: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: MAPK8 (mitogen-activated protein kinase 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 7i29
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité