Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Jumonji/ARID Domain Containing Protein 1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
J7876-08
USBIJ7876-08EA 783 EUR InStock
USBIJ7876-08
Anti-Jumonji/ARID Domain Containing Protein 1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:2000-1:10000; Immunochemistry: 1:10-1:500; Proximity Ligation Assay: 1:200-1:4000; Immunoprecipitation: 4-10 ?g/mg

Type: Primary
Antigen: Jumonji/ARID Domain Containing Protein 1A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité