Anti-JUN Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
J7998-03J-BIOT
USBIJ7998-03J-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIJ7998-03J-BIOT
Anti-JUN Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: JUN (jun proto-oncogene)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité