Anti-PSA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
K0005-06A
USBIK0005-06AEA 506 EUR InStock
USBIK0005-06A
Anti-PSA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: PSA
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité