Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KPNA6 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
K0102-11B
USBIK0102-11BEA 681 EUR InStock
USBIK0102-11B
Anti-KPNA6 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-0. 3?g/ml; ELISA: 1:128000; Immunochemistry: 3. 75 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: KPNA6 (karyopherin alpha 6 (importin alpha 7))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité