Anti-Keratin 5, 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-50]
Fournisseur: US Biological
K0199-05T
USBIK0199-05TEA 634 EUR InStock
USBIK0199-05T
Anti-Keratin 5, 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-50]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Keratin 5, 18
Clonality: monoclonal
Clone: C-50
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Dog, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rat, Rodent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité