Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L437]
Fournisseur: US Biological
K0300-02A
USBIK0300-02AEA 506 EUR InStock
USBIK0300-02A
Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L437]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Clonality: monoclonal
Clone: 9L437
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité