Anti-KLH Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
K0300-02C
USBIK0300-02CEA 412 EUR InStock
USBIK0300-02C
Anti-KLH Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité