Anti-KLH Chicken Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
K0300-06A
USBIK0300-06AEA 412 EUR InStock
USBIK0300-06A
Anti-KLH Chicken Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité