Anti-Kir, Low Endotoxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4j52]
Fournisseur: US Biological
K1853-04
USBIK1853-04EA 903 EUR InStock
USBIK1853-04
Anti-Kir, Low Endotoxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4j52]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Kir, Low Endotoxin
Clonality: monoclonal
Clone: 4j52
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité